Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106217
Plate diam.:
55 mm
Feature:
ready-to-use
Sterility:
sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenagency
ISO 9308
Quality Level
sterility
sterile
form
plate
feature
ready-to-use
manufacturer/tradename
ReadyPlate™
packaging
box of (20 and 200 plates)
plate diam.
55 mm
application(s)
bioburden testing
filtration
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli, coliforms
General description
ReadyPlate™ 55 Agarplatten sind speziell konzipierte stapelbare Platten, die die Sicherheit bei Gebrauch, Transport und Inkubation erhöhen und verschließbar sind. ReadyPlate™ 55 Agarplatten haben einen Durchmesser von 55 mm und das eingefüllte Medium hat eine perfekte Oberseite, was eine einfache Handhabung (Auflegen der Membran) auf dem Agar ermöglicht und die Bildung von Luftblasen verhindert. Chromocult® Coliform-Agar (CCA) ist ein selektives und differenzierendes chromogenes Kulturmedium, das für die mikrobiologische Analyse von Wasserproben verwendet wird. Dieses Medium ermöglicht innerhalb von 24 Stunden die gleichzeitige Detektion, Differenzierung und Auszählung von E. coli und coliformen Bakterien in Trinkwasser.
Application
Chromocult® Coliform-Agar wird zum gleichzeitigen Nachweis von Escherichia coli und coliformen Bakterien in Trinkwasser, desinfiziertem Schwimmbadwasser und aufbereitetem Wasser aus Kläranlagen durch die Membranfiltrationsmethode verwendet.
Analysis Note
Die Wechselwirkung zwischen ausgewählten Peptonen, Pyruvat, Sorbit und Phosphatpuffer fördert das schnelle Koloniewachstum, selbst bei subletal verletzten coliformen Bakterien. Das Wachstum der grampositiven Bakterien sowie bestimmter gramnegativer Bakterien wird durch das Vorhandensein von Tergitol™ 7, das keine negativen Auswirkungen auf das Wachstum von coliformen Bakterien hat, gehemmt. Ferner ermöglicht die Kombination aus zwei chromogenen Substraten den gleichzeitigen Nachweis von coliformen Bakterien und E. coli.
Nachweis coliformer Bakterien: Das Substrat Salmon-GAL wird zum Nachweis der für coliforme Bakterien charakteristischen β-D-Galactosidase-Aktivität eingesetzt. Die Wechselwirkung führt zu einer rosaroten bis roten Farbe der coliformen Kolonien.
E.-coli-Nachweis: Das Substrat X-Glucuronid wird zum Nachweis der β-D-Glucuronidase-Aktivität eingesetzt. E. coli spaltet sowohl Salmon-GAL als auch X-Glucuronid, sodass positive Kolonien eine dunkelblaue bis violette Farbe annehmen. Diese können leicht von anderen coliformen Kolonien, die eine rosarote bis rote Farbe haben, unterschieden werden. Manche E. coli (3–4 %) sind β-D-Glucuronidase-negativ und erscheinen als rosarote bis rote Kolonien.
Die begleitende Flora erscheint als farblose Kolonien, mit Ausnahme einiger Organismen, die eine β-D-Glucuronidase-Aktivität aufweisen. Diese Kolonien erscheinen hellblau bis türkisfarben.
Nachweis coliformer Bakterien: Das Substrat Salmon-GAL wird zum Nachweis der für coliforme Bakterien charakteristischen β-D-Galactosidase-Aktivität eingesetzt. Die Wechselwirkung führt zu einer rosaroten bis roten Farbe der coliformen Kolonien.
E.-coli-Nachweis: Das Substrat X-Glucuronid wird zum Nachweis der β-D-Glucuronidase-Aktivität eingesetzt. E. coli spaltet sowohl Salmon-GAL als auch X-Glucuronid, sodass positive Kolonien eine dunkelblaue bis violette Farbe annehmen. Diese können leicht von anderen coliformen Kolonien, die eine rosarote bis rote Farbe haben, unterschieden werden. Manche E. coli (3–4 %) sind β-D-Glucuronidase-negativ und erscheinen als rosarote bis rote Kolonien.
Die begleitende Flora erscheint als farblose Kolonien, mit Ausnahme einiger Organismen, die eine β-D-Glucuronidase-Aktivität aufweisen. Diese Kolonien erscheinen hellblau bis türkisfarben.
Legal Information
CHROMOCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ReadyPlate™ 55 Chromocult® Coliform-Agar
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1467570200 | 04054839019609 |
| 1467570020 | 04054839019906 |