Fortfahren mit
1.46559
Columbia-Blutagar Sedimentationsplatte
plate diam. 90 mm, ready-to-use, settle plates, sterile, box of (20 or 120 plates ), for Fastidious bacteria
Synonym(e):
Columbia-Agar, Columbia-Blutagar Pharm.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106217
Plate diam.:
90 mm
Feature:
ready-to-use settle plates
Sterility:
sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile
Quality Segment
form
plate
feature
ready-to-use settle plates
packaging
box of (20 or 120 plates )
technique(s)
microbiological culture: suitable
plate diam.
90 mm
pH
7.3 ( in H2O)
application(s)
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
suitability
Fastidious bacteria
General description
Columbia-Blutagar Sedimentationsplatten fördern das schnelle und dichte Wachstum von anspruchsvollen sowie nicht anspruchsvollen Organismen. Das Medium fördert außerdem die typische Kolonienmorphologie, eine bessere Pigmentproduktion und klarer definierte hämolytische Reaktionen. Stärke dient als Energiequelle und neutralisiert toxische Stoffwechselprodukte. Mithilfe von Schafsblut kann Hämolyse erkannt werden; außerdem enthält es Häm (Faktor X), das für das Wachstum vieler Bakterien gebraucht wird. Columbia-Blutagar eignet sich auch für die Kultivierung anaerober Bakterien oder Hefen.
Application
Columbia-Blutagar eignet sich zur Isolierung und Kultivierung von anspruchsvollen und nicht anspruchsvollen Organismen sowie zur Erkennung von Hämolyse in verschiedenen klinischen und pharmazeutischen Proben.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.00214276881.03879
sterility
sterile
sterility
-
sterility
non-sterile
sterility
-
form
plate
form
powder
form
powder
form
powder
packaging
pkg of (20 or 120 plates per box)
packaging
pkg of 500 g
packaging
pack of 500 g
packaging
-
application(s)
microbiology
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
application(s)
bioburden testing
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
veterinary, microbiology
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable, microbiological culture: suitable
suitability
nonselective for
suitability
Enterococcus spp., Haemophilus spp., Pneumococcus spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp.
suitability
Gardnerella spp., Haemophilus spp., Pneumococcus spp., bacteria (general purpose media), nonselective for Bacteroides spp., nonselective for Campylobacter spp., nonselective for Clostridium spp., nonselective for Corynebacterium spp., nonselective for Enterococcus spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Neisseria spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for coliforms
suitability
Enterococcus spp., Haemophilus spp., Pneumococcus spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2