Fortfahren mit
1.46549
SDA-Abklatschplatte
Chloramphenicol, lid, Lockable contact plate, plate diam. 55 mm, γ-irradiated, single packed of 20 plates, suitable for surface monitoring
Synonym(e):
Sabouraud-Dextrose-Agar, SDA mit Chloramphenicol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
Composition:
Chloramphenicol
Plate diam.:
55 mm
Feature:
lid Lockable contact plate, ready-to-use
Sterility:
γ-irradiated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene plate
Quality Segment
agency
EP, USP
sterility
γ-irradiated
form
plate (ready-to-use)
feature
lid Lockable contact plate, ready-to-use
composition
Chloramphenicol
packaging
single packed of 20 plates
plate diam.
55 mm
pH
5.6 ( in H2O)
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical, surface monitoring
compatibility
stand alone
storage temp.
room temp
suitability
molds, yeasts
General description
Sabouraud-Dextrose-Kontaktagar + Chloramphenicol - RT+ wurde für den Nachweis der Gesamtkeimzahl von Hefen und Schimmel auf trockenen Oberflächen und Personal in nicht kontrollierten Umgebungen konzipiert. Sabouraud-Dextrose-Medium enthält Aufschlüsse von Tiergewebe (Peptone), die eine nährstoffreiche Quelle für Aminosäuren und stickstoffhaltige Verbindungen für das Wachstum von Pilzen und Hefen darstellen. Dextrose dient als Energie- und Kohlenstoffquelle. Der niedrige pH-Wert begünstigt das Wachstum von Pilzen und hemmt das Wachstum von kontaminierenden Bakterien aus Proben. Die Zugabe von Chloramphenicol hemmt das Wachstum der begleitenden Bakterienflora weiter. Zusätzlich wird das Plattenmodell (Plus oder „+“) mit einem verschließbaren Deckel zum sicheren Transport nach der Probenahme und zur Unterstützung der aeroben und anaeroben Inkubation der Platten geliefert.
Application
Sabouraud-Dextrose-Kontaktagar + Chloramphenicol - RT+ wurde für den Nachweis der Gesamtkeimzahl von Hefen und Schimmel auf trockenen Oberflächen und Personal in nicht kontrollierten Umgebungen konzipiert und eignet sich zur Aufbewahrung bei Raumtemperatur.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SDA-Abklatschplatte
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
146549002004027269264871