Fortfahren mit
1.46519
Rack für 90-mm-Sedimentationsplatten
Stainless Steel Rack for the transport of up to 10x90mm Sedimentation Plates, autoclavable
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NC.81
UNSPSC Code:
41122409
Feature:
autoclavable
Material:
stainless steel rack (1.4301 el. polished)
Packaging:
pkg of 1 unit
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
stainless steel rack (1.4301 el. polished)
Quality Segment
feature
autoclavable
packaging
pkg of 1 unit
rack diam. × H
10 cm × 24 cm
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with 90 mm Petri Dishes
storage temp.
no temp limit
General description
Gestelle für ICR- (Isolatoren- und Reinraum-) und ICR-plus-Sedimentationsplatten sind für die Anwendung in kritischen Reinräumen, RABS und Isolatoren geeignet. Die ICR-Sedimentationsplatten werden für aktives oder passives Luftmonitoring verwendet. Die Edelstahlgestelle tragen zur sicheren, einfachen und bequemen Handhabung bei.
Application
Gestelle für ICR-Sedimentationsplatten werden für die sichere und bequeme Handhabung in kritischen Reinräumen, RABS und Isolatoren verwendet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.465021.465301.46526
feature
autoclavable
feature
autoclavable
feature
autoclavable
feature
autoclavable, to hold 15 bottle(s) 100 mL (max diam. 5cm)
material
stainless steel rack (1.4301 el. polished)
material
stainless steel rack (1.4301 el. polished)
material
stainless steel
material
stainless steel rack (1.4301 el. polished)
packaging
pkg of 1 unit
packaging
-
packaging
-
packaging
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
compatibility
for use with 90 mm Petri Dishes
compatibility
for use with 55mm Contact Plates
compatibility
for use with ICR Swab
compatibility
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
146519000104027269270148