Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
polystyrene plate
Quality Segment
agency
EP, USP
sterility
sterile; irradiated
form
plate (ready-to-use)
feature
lid ICR plus - lockable contact plate, ready-to-use
composition
Histidine , Lecithin , Sodium thiosulphate , Tween®
packaging
triple packed of 20 or 200 plates
plate diam.
55 mm
pH
5.6 ( in H2O)
application(s)
pharmaceutical, surface monitoring
compatibility
stand alone
storage temp.
2-25°C
suitability
molds, yeasts
General description
Sabouraud-Dextrose-Kontakt-Agar + LTHTh – ICR+ wurde zur Bestimmung der Gesamtzahl von Hefen und Schimmelpilzen auf trockenen, desinfizierten Oberflächen und an Mitarbeitern in Reinräumen und Isolatoren entwickelt. Sabouraud-Dextrose-Medium enthält Verdauungsprodukte von Tiergewebe (Peptone), die eine nahrhafte Quelle aus Aminosäuren und Stickstoffverbindungen für das Wachstum von Pilzen und Hefen bieten. Dextrose wird als Energie- und Kohlenstoffquelle hinzugefügt. Der niedrige pH-Wert begünstigt das Pilzwachstum. Als Zusatz werden dem Medium die Enthemmer Lecithin, Polysorbat (Tween®) 80, Histidin, Natriumthiosulfat und Pyruvat beigefügt, um mögliche Desinfektionsmittelrückstände zu inaktivieren. Um nach der Probennahme einen sicheren Transport zu gewährleisten, wird die Platte mit einem verschließbaren Deckel (ICRplus; +) geliefert, der nicht verloren gehen kann. Die ICRplus-Platten eignen sich für aerobe und anaerobe Inkubationen. Für aerobe Inkubationen muss der Deckel lediglich in die Belüftungsposition und für anaerobe Inkubationen in die geschlossene Position gedreht werden. Um das SDA- und TSA-Medium besser unterscheiden zu können, wird das SDA-Medium in rosafarbene Schalen abgefüllt.
Application
Sabouraud-Dextrose-Agar (SDA) ist ein Komplexmedium zur Kultivierung und Isolierung von Hefen und Schimmelpilzen. Das Medium wird durch Bestimmung der Hefe- und Schimmelpilzzahlen an Oberflächen in Isolatoren und Reinräumen für das Umfeldmonitoring eingesetzt.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SD-Agar
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2