closure type Blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
packaging
pack of 10 bottles
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
bottle capacity
125 mL
bottle filling volume
90 mL
pH
7.2(ready-to-use solution)
application(s)
bioburden testing cosmetics food and beverages pharmaceutical
components
histidine tween lecithin sodium thiosulfate
storage temp.
2-25°C
suitability
nonselective for
General description
Modifizierte Tween®-Letheen-Bouillon weist im Vergleich zu Letheen-Bouillon einen deutlich höheren Nährwertgehalt auf. Diese Bouillon enthält neben Casein und Hefeextrakt als Vitaminquelle zudem eine höhere Fleischpeptonkonzentration. Durch Zugabe von Natriumthiosulfat (zur Neutralisierung von Iod und Chlor) und Natriumbisulfit (zur Neutralisierung von Formaldehyd, Formaldehydabspaltern und Glutaraldehyd) konnte die Wirksamkeit der Inaktivierungsmittel erhöht werden.
Application
Modifizierte Tween®-Letheen-Bouillon ist zum Auszählen von anspruchsvollen Mikroorganismen bei vorhandenen Desinfektionsmittelrückständen vorgesehen.
Features and Benefits
Unsere gebrauchsfertigen Medien gewährleisten höchste Qualität sowie zuverlässige Tests und werden gemäß den geltenden Arzneibuchanforderungen formuliert und getestet. Unsere Medien und Spüllösungen für die Sterilitätsprüfung werden unter kontrollierten Umweltbedingungen in einem gemäß ISO 9001 zertifizierten Produktionszentrum hergestellt. Jede Charge wird einer strengen Qualitätskontrolle (QC), einschließlich pH-, Sterilitäts- und Wachstumsförderungstest, unterzogen. Unsere Fertigungsmethode gewährleistet, dass unsere Nährmedien und Spüllösungen äußerst klar sind, wodurch eine höhere Genauigkeit erzielt und die Gefahr einer falschen Auswertung oder falscher Ergebnisse deutlich verringert wird.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC