Fortfahren mit
1.46461
MacConkey-Bouillon
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, blue screw cap with 3 loci, pack of 70 bottles, for Escherichia coli
Synonym(e):
Bouillon-Medium G, MacC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
Bottle capacity:
125 mL
Bottle filling volume:
100 mL
Feature:
closure type blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
Agency:
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
Ph:
7.1-7.5
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
material
glass bottle
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
sterility
sterile; autoclaved (tested on 7 days at 30-35°C), sterile; autoclaved
form
liquid
shelf life
360 days
feature
closure type blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
composition
Bromocresol Purple, 10 mg , Dehydrated Ox Bile, 5 g , Lactose Monohydrate, 10 g , Pancreatic Digest of gelatin, 20 g
packaging
pack of 70 bottles
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
bottle capacity
125 mL
bottle filling volume
100 mL
pH
7.1-7.5
application(s)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
suitability
Escherichia coli, enterobacteriaceae
General description
Die MacConey-Bouillon fördert das Wachstum der meisten gramnegativen Bakterien, wogegen das Vorhandensein von Gallensalzen das Wachstum von grampositiven Bakterien hemmt. Die Farbe des Mediums schlägt aufgrund des Abbaus von Lactose zu Säure durch die Bakterien von violett zu gelb um. Die Veränderung des pH-Werts wird durch den pH-Indikator Bromkresolpurpur angezeigt, der im Vergleich zu Neutralrot eine geringere Hemmung aufweist.
Application
MacConey-Bouillon eignet sich zur Sterilitätsprüfung von pharmazeutischen Produkten. Es wurde für die Anreicherung von Enterobacteriaceae und den Nachweis von Escherichia coli konzipiert.
Features and Benefits
  • Gebrauchsfertige Medien
  • Flaschen mit Schraubkappe
Other Notes
Production will take place at Millipore SAS in Molsheim, France. Deliveries will be executed in accordance with the terms and conditions of MLS RTU GmbH. A minimum order quantity is required to process the order. Once the order is placed and confirmed, Merck will ensure product delivery within a maximum timeframe of 10 to 12 weeks. The terms and conditions of Merck KGaA apply to both Millipore SAS and MLS RTU GmbH and can be accessed through the following link: Standard Terms & Conditions
This medium can be modified and/or supplemented based on the required performance criteria.
Disclaimer
This item is created at the customer′s request as a customized product and will not be developed or qualified in accordance with the Merck Product Development Process.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MacConkey-Bouillon
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
146461007004065265240222
146461001004027269265588