Fortfahren mit
1.46456
Thioglykolat-Bouillon, klar
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, Red crimp cap with septum, pack of 10 bottles
Synonym(e):
Klares Thioglykolat-Medium, Klares, flüssiges Thioglykolat-Medium, Klares FTM, Klare Thioglykolat-Bouillon, CTM
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
Bottle capacity:
125 mL
Bottle filling volume:
100 mL
Feature:
closure type Red crimp cap with septum, ready-to-use
Agency:
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
Ph:
7.1
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
description
For isolation and cultivation of fastidious anaerobic and aerobic microorganisms
sterility
sterile; autoclaved
form
liquid
shelf life
12 mo.
feature
closure type Red crimp cap with septum, ready-to-use
packaging
pack of 10 bottles
bottle capacity
125 mL
bottle filling volume
100 mL
pH
7.1
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01), for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01), for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
storage temp.
2-25°C
suitability
nonselective for
General description
Klares flüssiges Thioglykolat-Medium (FTM) ist ein universales komplexes Medium, das Thioglykolat und L-Cystin enthält; es reduziert das Redox-Potential, schafft eine anaerobe Atmosphäre und deaktiviert Quecksilber sowie andere Schwermetallverbindungen. Dank des verringerten Agargehalts und der Verwendung eines transparenten Geliermittels bietet das Medium besonders hohe Klarheit. Resazurin zeigt das Reduktionspotential des Mediums an, während ein Farbwechsel von Gelb zu Pink auf eine erhöhte Sauerstoffkonzentration hindeutet.
Application
Klares flüssiges Thioglykolat-Medium wurde für die Isolierung und Kultivierung von anspruchsvollen anaeroben und aeroben Mikroorganismen entwickelt. Es wird zur Sterilitätskontrolle pharmazeutischer Produkte eingesetzt.
Features and Benefits
Unsere gebrauchsfertigen Medien bieten höchste Qualität und Testsicherheit. Sie werden so formuliert und getestet, dass sie die Anforderungen der Pharmakopöe erfüllen. Medien für Sterilitätstests und Spüllösungen werden in einem nach ISO 9001 zertifizierten Produktionszentrum mit kontrollierter Umgebung hergestellt. Jede Charge durchläuft ein striktes Qualitätskontrollverfahren (QK), einschließlich pH-, Sterilitäts- und Wachstumsprüfungen. Unser Herstellungsverfahren gewährleistet die höchste Transparenzstufe für unsere Medien und Spülflüssigkeiten; es verbessert so die Präzision und verringert das Risiko einer falschen Interpretation und falscher Ergebnisse signifikant.
Legal Information
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thioglykolat-Bouillon, klar
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
146456001004027269265632