Fortfahren mit
1.46452
HAYFLICK-Flüssigmedium
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, Screw cap, single packed of 1 bottle, for mycoplasma
Synonym(e):
HAYFLICK-Bouillon, Mycoplasma-Bouillon, Mycoplasma-Flüssigmedium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
41106225
Bottle capacity:
125 mL
Bottle filling volume:
100 mL
Feature:
closure type Screw cap, ready-to-use
Agency:
EP 2.6.7, USP
Ph:
7.8 ( in H2O)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
EP 2.6.7, USP
description
For mycoplasma detection
sterility
sterile; aseptically filled
form
liquid
feature
closure type Screw cap, ready-to-use
packaging
single packed of 1 bottle
bottle capacity
125 mL
bottle filling volume
100 mL
pH
7.8 ( in H2O)
application(s)
bioburden testing
industrial qc
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
suitability
mycoplasma
General description
Mit Pferdeserum angereicherte HAYFLICK-Bouillon stellt brauchbares Cholesterin und brauchbare Fettsäuren bereit. Desoxyribonukleinsäure stellt Purin- und Pyrimidin-Basen bereit, die nicht durch Mykoplasmen synthetisiert werden können. Eine Farbveränderung des Mediums von gelb zu violett deutet aufgrund des Vorhandenseins von Phenolrot im Medium auf das Wachstum von Mykoplasmen hin. Penicillin hemmt das Wachstum der begleitenden Bakterienflora.
Application
FREY-Bouillon wird für den Nachweis von Vogelmykoplasmen in pharmazeutischen Produkten empfohlen, insbesondere für Bulk-Impfstoffe, Zellbanken und Viruskulturen.
Features and Benefits
  • Gebrauchsfertig, keine weiteren Vorbereitungsschritte erforderlich
  • Pharmazeutische Produkte wie Biopharmazeutika, Impfstoffe, Zellkulturen und Viruskulturen
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.460291.46625MHA00P2SM
packaging
single packed of 1 bottle
packaging
box of 20 plates
packaging
single packed of
packaging
pack of 50 tests
agency
EP 2.6.7, USP
agency
USP, according to EP 2.6.7
agency
EP (2.6.7)
agency
-
feature
closure type Screw cap, ready-to-use
feature
ready-to-use settle plates
feature
closure type plastic bottle with screw cap, ready-to-use
feature
ready-to-use
application(s)
bioburden testing
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
microbiology
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc (microbial monitoring)
microbiology
suitability
mycoplasma
suitability
mycoplasma
suitability
selective for mycoplasma avian
suitability
molds, yeasts
bottle capacity
125 mL
bottle capacity
-
bottle capacity
1 L
bottle capacity
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
146452000104027269265724