Fortfahren mit
1.46415
Lösung A – Gebrauchsfertige Spüllösung
bottle capacity 500 mL, bottle filling volume 300 mL, closure type, Red flip cap with septum, pack of 6 bottles
Synonym(e):
Lösung A nach USP, Spüllösung, Waschlösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106214
Bottle capacity:
500 mL
Bottle filling volume:
300 mL
Feature:
closure type Red flip cap with septum, ready-to-use
Agency:
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
Ph:
7.1
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
sterility
sterile; autoclaved
form
liquid (ready-to-use)
shelf life
12 mo.
feature
closure type Red flip cap with septum, ready-to-use
packaging
pack of 6 bottles
bottle capacity
500 mL
bottle filling volume
300 mL
pH
7.1
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01), for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01), for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
storage temp.
2-25°C
suitability
nonselective for
General description
Flüssigkeit A ist eine Waschlösung, die für die Sterilitätsprüfung wässriger Lösungen oder löslicher Feststoffe mittels Membranfiltration geeignet ist.
Application
Flüssigkeit A wird für die Sterilitätsprüfung wässriger Lösungen oder wasserlöslicher pharmazeutischer Produkte mittels der Membranfiltrationsmethode verwendet.
Features and Benefits
Unsere gebrauchsfertigen Medien bieten höchste Qualität und Testzuverlässigkeit. Sie wurden formuliert und getestet, um die Anforderungen des Arzneibuchs zu erfüllen. Medien für die Sterilitätsprüfung und Spüllösungen werden gemäß ISO 9001 in einem Produktionszentrum unter kontrollierten Umgebungsbedingungen hergestellt. Jede Charge wird einem strengen Qualitätskontrollverfahren (QC) unterzogen, einschließlich pH-Wert-, Sterilitäts- und Wachstumsförderungstests. Unser Herstellungsverfahren gewährleistet höchste Klarheit unserer Medien und Spüllösungen; dadurch verbessert es die Präzision und verringert das Risiko einer falschen Interpretation und falscher Ergebnisse signifikant.
Legal Information
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.468051.464701.46807
suitability
nonselective for
suitability
nonselective for bacteria
suitability
nonselective for
suitability
nonselective for bacteria
form
liquid (ready-to-use)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
agency
EP 2.6.1, USP 71, JP 4.06
agency
EP (2.6.13), JP (4.06), USP (71)
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
agency
EP (2.6.13), JP (4.06), USP (71)
bottle filling volume
300 mL
bottle filling volume
250 mL
bottle filling volume
100 mL
bottle filling volume
500 mL
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
feature
closure type Red flip cap with septum, ready-to-use
feature
closure type Blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
feature
closure type Red flip cap with septum, ready-to-use
feature
closure type Blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c