Fortfahren mit
1.46404
ReadyTube® BPW
ReadyTube®, according to ISO 6887, ISO 6579, bottle capacity 250 mL, bottle filling volume 225 mL, closure type, Blue screw cap with 3 loci, box of 6 bottles
Synonym(e):
Pepton-Wasser, gepuffert, BPW; Peptonwasser (gepuffert)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
Bottle capacity:
250 mL
Bottle filling volume:
225 mL
Feature:
closure type Blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
Agency:
ISO 6579, according to ISO 6887
Ph:
7.0 ( in H2O)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
ISO 6579, according to ISO 6887
form
liquid
feature
closure type Blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
packaging
box of 6 bottles
manufacturer/tradename
ReadyTube®
bottle capacity
250 mL
bottle filling volume
225 mL
pH
7.0 ( in H2O)
application(s)
food and beverages
industrial qc
pathogen testing
sample preparation
storage temp.
2-25°C
suitability
Salmonella spp.
General description
ReadyTube® ist ein gebrauchsfertiges Medium, das die höchste Qualitätsstufe und Vertrauen in die Tests bietet, da es die Genauigkeit verbessert und das Risiko falscher Ergebnisse signifikant verringert. ReadyTube® gepuffertes Peptonwasser ist ein vorangereichertes Medium, das entwickelt wurde, um die Wiederfindung von subletal beschädigten Salmonellae vor der Übertragung an ein Selektivmedium zu unterstützen. Dieses vorangereicherte Medium ist frei von Inhibitoren und gut gepuffert. Es bietet Bedingungen für die Wiederbelebung der Zellen, die durch Prozesse der Lebensmittelkonservierung beschädigt wurden. Dieses Medium enthält Pepton, das einen enzymatischen Aufschluss von Casein enthält, als Quelle für Kohlenstoff, Stickstoff, Vitamine und Mineralien. Natriumchlorid erhält das osmotische Gleichgewicht und Phosphate puffern das Medium. Die Bouillon ist nährstoffreich, führt zu hohen Wiederbelegungsraten von subletal geschädigten Bakterien und unterstützt intensives Wachstum.
Application
ReadyTube® gepuffertes Peptonwasser wird bei der vorläufigen nicht selektiven Anreicherung von Bakterien eingesetzt, insbesondere von pathogenen Enterobacteriaceae wie Salmonella und Cronobacter aus Lebensmitteln, Wasser und Tierfutter.
Legal Information
READYTUBE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ReadyTube® BPW
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
The new EN ISO 22964:2017 standard specifies a horizontal method for the detection of Cronobacter spp. in food, animal feed and environmental samples.
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.
Artikel
Interview: Accurate microbiology QC methods for infant formula testing
Global Trade Item Number
SKUGTIN
146404000604027269266547