Fortfahren mit
1.46393
Sabouraud-Dextrose(4 %)-Agar
bottle capacity 250 mL, bottle filling volume 200 mL, closure type, blue screw cap with 3 loci, single packed of 6 bottles
Synonym(e):
Sabouraud-Dextrose-Agar, SDA, Sabouraud-Dextrose-Agar, SDA-Flasche, gebrauchsfertig
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
Bottle capacity:
250 mL
Bottle filling volume:
200 mL
Feature:
closure type blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
Agency:
EP 2.6.13, JP 4.05, USP 62
Ph:
5.6
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
EP 2.6.13, JP 4.05, USP 62
description
For determination of the total count of yeasts and molds. Suitable for sterility testing
sterility
sterile
form
gelatinous solid (ready-to-use)
shelf life
9 mo.
feature
closure type blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
packaging
single packed of 6 bottles
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
bottle capacity
250 mL
bottle filling volume
200 mL
pH
5.6
application(s)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
suitability
molds, yeasts
General description
Sabouraud-Dextrose-Agar (SDA) ist ein Komplexmedium zur Kultivierung und Isolierung von Hefen und Schimmelpilzen. Der hohe Dextrosegehalt und der niedrige pH-Wert fördern das Wachstum von Hefe und Schimmelpilzen. Darüber hinaus wird die Bildung von Sporen (Konidien und Sporangien) sowie die Pigmentbildung von Hefen und Schimmelpilzen durch das Medium gefördert. Das Medium wird in Flaschen geliefert und kann zur Plattenvorbereitung für Ausstrich- oder Plattengussverfahren verwendet werden.
Application
Sabouraud-Dextrose-Agar (SDA) wurde zur Bestimmung der Gesamtzahl von Hefen und Schimmelpilzen entwickelt. Darüber hinaus wird das Medium für die mikrobiologische Untersuchung von nicht sterilen Produkten eingesetzt.
Features and Benefits
Unsere gebrauchsfertigen Medien gewährleisten höchste Qualität sowie zuverlässige Tests und werden gemäß den geltenden Arzneibuchanforderungen formuliert und getestet. Unsere Medien werden unter kontrollierten Umweltbedingungen in einem gemäß ISO 9001 zertifizierten Produktionszentrum hergestellt. Jede Charge wird einer strengen Qualitätskontrolle (QC), einschließlich pH-, Sterilitäts- und Wachstumsförderungstest, unterzogen. Unsere Fertigungsmethode gewährleistet, dass unsere Nährmedien und Spüllösungen äußerst klar sind, wodurch eine höhere Genauigkeit erzielt und die Gefahr einer falschen Auswertung oder falscher Ergebnisse deutlich verringert wird.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sabouraud-Dextrose(4 %)-Agar
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
146393000604027269266738