Fortfahren mit
1.46386
Flüssiges Thioglykolat-Medium
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, red screw cap with septum and protector, pack of 10 bottles
Synonym(e):
Flüssiges Thioglykolat-Medium gemäß EP+USP, Flüssiges Thioglykolat-Medium, FTM, Thioglykolat-Bouillon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
Bottle capacity:
125 mL
Bottle filling volume:
100 mL
Feature:
closure type red screw cap with septum and protector, ready-to-use
Agency:
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
Ph:
7.1
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
sterility
sterile
form
liquid (ready-to-use)
shelf life
12 mo.
feature
closure type red screw cap with septum and protector, ready-to-use
packaging
pack of 10 bottles, single packed of (100 ml in 125 ml bottle with red screw cap and septum (10 bottles per box))
technique(s)
sterile filtration: suitable
bottle capacity
125 mL
bottle filling volume
100 mL
pH
7.1
application(s)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
sterility testing
storage temp.
2-25°C
suitability
aerobic bacteria, anaerobic bacteria
General description
Flüssiges Thioglykolat-Medium ist ein universelles Komplexmedium mit Thioglykolat und L-Cystin; diese verringern das Redox-Potential des Kulturmediums und schaffen eine anaerobe Atmosphäre. Diese Bestandteile inaktivieren außerdem Quecksilber sowie andere Schwermetallverbindungen. Agar im Medium verringert die rasche Diffusion von Sauerstoff weiter, kann aber bei größeren Volumina (gefüllte Flaschen) eine leichte Turbidität verursachen. Resazurin zeigt das Reduktionspotential des Mediums an. Ein Farbwechsel von Gelb zu Pink deutet auf eine erhöhte Sauerstoffkonzentration hin.
Application
Flüssiges Thioglykolat-Medium ist für die Isolierung und Kultivierung von anspruchsvollen anaeroben und aeroben Mikroorganismen geeignet. Es wird zur Sterilitätskontrolle pharmazeutischer Produkte eingesetzt.
Features and Benefits
Unsere gebrauchsfertigen Medien bieten höchste Qualität und Testzuverlässigkeit. Sie wurden formuliert und getestet, um die Anforderungen der Pharmakopöe zu erfüllen. Medien für die Sterilitätsprüfung und Spüllösungen werden in einem nach ISO 9001 umgebungskontrollierten Produktionszentrum hergestellt. Jede Charge wird einem strengen Qualitätskontrollverfahren (QC) unterzogen, einschließlich pH-Wert-, Sterilitäts- und Wachstumsförderungstests. Unser Herstellungsverfahren gewährleistet die höchste Klarheit für unsere Medien und Spüllösungen; dadurch verbessert es die Präzision und verringert das Risiko einer falschen Interpretation und falscher Ergebnisse signifikant.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Flüssiges Thioglykolat-Medium
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
146386001004027269274221