Fortfahren mit
1.46368
Gepufferte NaCl-Pepton-Lösung
bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 1000 mL, closure type, Blue screw cap with 3 loci, pack of 6 bottles
Synonym(e):
Gepuffertes Kochsalz-Pepton-Wasser, gepufferte Natriumchlorid-Pepton-Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
EP 2.6.1, JP, USP
description
For the microbial examination of non-sterile pharmaceutical products
form
liquid
shelf life
270 days
feature
closure type Blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
packaging
pack of 6 bottles
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
bottle capacity
1000 mL
bottle filling volume
1000 mL
pH
7.0
application(s)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
General description
Gepufferte NaCl-Pepton-Lösung wurde für die mikrobiologische Untersuchung nicht steriler pharmazeutischer Produkte entwickelt. Der geringe Peptongehalt sowie der in der Lösung enthaltene Phosphatpuffer und das Natriumchlorid erhalten die Lebensfähigkeit der vorhandenen Mikroorganismen, ohne ihr Wachstum zu fördern.
Application
Die Lösung wird für die mikrobiologische Untersuchung nicht steriler pharmazeutischer Produkte wie z. B. Lösungen für die Probenvorbereitung, Verdünnung oder Waschlösungen verwendet.
Features and Benefits
Unsere gebrauchsfertigen Medien bieten höchste Qualität und Testzuverlässigkeit. Sie wurden formuliert und getestet, um die Anforderungen der Pharmakopöe zu erfüllen. Medien für die Sterilitätsprüfung und Spüllösungen werden in einem umfeldkontrollierten Produktionszentrum gemäß ISO 9001 gefertigt. Jede Charge wird einem strengen Qualitätskontrollverfahren (QC) unterzogen, einschließlich pH-Wert-, Sterilitäts- und Wachstumsförderungstests. Unser Herstellungsverfahren gewährleistet die höchste Klarheit für unsere Medien und Spüllösungen; dadurch verbessert es die Präzision und verringert das Risiko einer falschen Interpretation und falscher Ergebnisse signifikant.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gepufferte NaCl-Pepton-Lösung
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
146368000604027269268077