Fortfahren mit
1.46342
Trypton-Soja-Bouillon – gebrauchsfertige Flaschen
bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 750 mL, closure type, yellow screw cap with septum, box of 6 bottles
Synonym(e):
CASO, Casein-Soja-Aufschlussbouillon, SCDB, TSB, Trypton-Soja-Bouillon, Trypton-Soja-Bouillon 750 ml
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
Bottle capacity:
1000 mL
Bottle filling volume:
750 mL
Feature:
closure type yellow screw cap with septum, ready-to-use
Agency:
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
Ph:
7.3
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
description
For enumeration of specified microorganisms or total viable aerobic count
sterility
sterile; autoclaved
form
liquid
shelf life
12 mo.
feature
closure type yellow screw cap with septum, ready-to-use
packaging
box of 6 bottles
bottle capacity
1000 mL
bottle filling volume
750 mL
pH
7.3
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
storage temp.
2-25°C
suitability
nonselective for
General description
Dieses universelle Komplexmedium ist für die Isolierung und Kultivierung anspruchsvoller aerober Bakterien, Hefen und Schimmelpilze geeignet. Durch seinen Gehalt an zwei sehr nährstoffreichen Peptonen fördert es das Wachstum einer Vielzahl von aeroben und fakultativ anaeroben Mikroorganismen, einschließlich von Pilzen.
Application
CASO-Bouillon ist für die Sterilitätsprüfung von Substanzen, Zubereitungen und Produkten sowie als Voranreicherungsbouillon zum Testen der spezifizierten Mikroorganismen oder zur Bestimmung der Gesamtzahl lebensfähiger Keime mit dem MPN-Verfahren in nicht sterilen Produkten geeignet.
Features and Benefits
Unsere gebrauchsfertigen Medien bieten höchste Qualität und Testzuverlässigkeit. Sie wurden formuliert und getestet, um die Anforderungen der Pharmakopöe zu erfüllen. Medien für die Sterilitätsprüfung und Spüllösungen werden in einem umfeldkontrollierten Produktionszentrum gemäß ISO 9001 gefertigt. Jede Charge wird einem strengen Qualitätskontrollverfahren (QC) unterzogen, einschließlich pH-Wert-, Sterilitäts- und Wachstumsförderungstests. Unser Herstellungsverfahren gewährleistet die höchste Klarheit für unsere Medien und Spüllösungen; dadurch verbessert es die Präzision und verringert das Risiko einer falschen Interpretation und falscher Ergebnisse signifikant.
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
146342000604027269272296