Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
agency
EP 2.6.13, JP 4.05, USP 62
description
For microbial examination of non-sterile pharmaceutical products
sterility
sterile
form
gelatinous solid
shelf life
12 mo.
feature
closure type yellow cap, ready-to-use
packaging
box of 20 and 100 tubes, tube of
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
tube capacity × filling volume
25 mL × 18 mL
color
clear yellowish
pH
5.6
application(s)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
suitability
molds, yeasts
General description
Application
Features and Benefits
- Unsere gebrauchsfertigen Medien bieten höchste Qualität und Testzuverlässigkeit. Sie wurden formuliert und geprüft, um die Arzneibuchanforderungen zu erfüllen.
- Medien für die Sterilitätsprüfung und Spüllösungen werden gemäß ISO 9001 in einem Produktionszentrum unter kontrollierten Umgebungsbedingungen hergestellt. Jede Charge wird einem strengen Qualitätskontrollverfahren (QK-Verfahren) unterzogen, einschließlich pH-Wert, Sterilität und Wachstumsförderungstests.
- Unser Herstellungsverfahren gewährleistet die höchste Klarheit für unsere Medien und Spüllösungen, wodurch die Präzision verbessert wird und das Risiko einer falschen Interpretation und falscher Ergebnisse signifikant verringert wird.
Preparation Note
- Das Produkt kann bis zum Verfallsdatum für die Probennahme verwendet werden, wenn es aufrecht, lichtgeschützt undordnungsgemäß verschlossen bei +2 °C bis +25 °C gelagert wird.
- Die im Analysenzertifikat beschriebenen Testverfahren können bis zu dem auf demEtikett aufgedruckten Verfallsdatum gestartet werden.
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form gelatinous solid | form plate (ready-to-use) | form plate (ready-to-use) | form plate (ready-to-use) |
| technique(s) direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| agency EP 2.6.13, USP 62, JP 4.05 | agency EP, USP | agency EP, USP | agency EP, USP |
| suitability molds, yeasts | suitability molds, yeasts | suitability molds, yeasts | suitability bacteria, fungi |
| sterility sterile | sterility sterile; γ-irradiated | sterility sterile; irradiated | sterility sterile; irradiated |
| application(s) cosmetics | application(s) air monitoring | application(s) air monitoring, pharmaceutical | application(s) pharmaceutical |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gebrauchsfertige SDA-Medien
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2