Fortfahren mit
1.46240
Trypton-Soja-Agar Abklatschplatte
EP, USP, Contact Plate for Room temperature with non-lockable lid, aseptically filled, plate diam. 55 mm, suitable for surface monitoring
Synonym(e):
Trypton-Soja-Agar – gebrauchsfertige Abklatschplatten, CASO-Agar, Casein-Soja-Pepton-Agar, TSA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
Plate diam.:
55 mm
Feature:
ready-to-use, Contact Plate for Room temperature with non-lockable lid
Sterility:
aseptically filled
material
polystyrene plate
Quality Segment
agency
EP, USP
sterility
aseptically filled
form
plate (ready-to-use)
feature
ready-to-use, Contact Plate for Room temperature with non-lockable lid
packaging
single packed of 20 plates
plate diam.
55 mm
pH
7.3 ( in H2O)
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical, surface monitoring
compatibility
stand alone
storage temp.
room temp
suitability
bacteria, fungi
General description
Trypticase-Soja-Abklatschagar (RT) dient zur Bestimmung der Gesamtzahl aerober Mikroorganismen auf trockenen und desinfizierten Oberflächen und Personal in nicht-kritischen Bereichen und Raumtemperatur-Lagern.
TSA-Medium dient zur Kultivierung und Isolierung vieler Bakterien, Hefen und Schimmelpilze. Die Formulierung enthält eine Kombination aus Casein und Soja-Peptonen und liefert organischen Stickstoff, insbesondere Aminosäuren und längerkettige Peptide. Natriumchlorid hält das osmotische Gleichgewicht aufrecht.
Application
TSA-Abklatschagar dient zur Bestimmung der Gesamtzahl aerober Mikroorganismen auf trockenen und desinfizierten Oberflächen und Personal in nicht-kritischen Bereichen.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypton-Soja-Agar Abklatschplatte
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
146240002004027269269098