Fortfahren mit
1461-90020
NovaSeptum® Accurate Volume Syringes
Accurate Volume Application; 20mL
Synonym(e):
General sampling, Accurate Volume application, 20 mL, NovaSeptum® Accurate Volume Syringes
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
NovaSeptum® Accurate Volume-Spritzen, 20mL
Quality Level
material
polycarbonate syringe (medical grade), silicone syringe (platinum-cured), silicone tubing (medical grade, platinum-cured), syringe (with medical silicone fluid)
needle size
1.0 mm
sterility
sterile
packaging
pkg of 20 mL
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
parameter
-80-121 °C max. temp. (-112-250 °F) (20mL), 0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
impurities
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
fitting
inlet septum unit (with a 1 mm needle), Luer outlet fitting (female or male; in PVDF)
storage temp.
10-30°C
General description
Eine einzelne Probennahme des Produkts ist im ganzen Herstellungsprozess kritisch. Ein ungenaues oder falsch positives Ergebnis kann zu Quarantäne führen und eine Wiederholung der Analyse erfordern.
Mit den NovaSeptum® Accurate Volume-Spritzen ist Kontamination keine Gefahr mehr. Die geschlossene Einheit ist ideal für aseptische und sterile Prozesse und stellt sicher, dass die Probe von der Entnahmestelle bis zur Analyse isoliert ist. NOVASEPTUM® spart auch wertvolles Material durch sein kompaktes Design ohne Totraum.
Die große Auswahl an Standard- und kundenspezifischen Anschlüssen macht die Probennahme an jeder erforderlichen Stelle möglich. Die Probennahmeeinheiten für hochreine Anwendungen sind ideal für Sterilitätsprüfung, Pyprogenprüfung, Endotoxinprüfung, chemische Analyse, pH-Analyse und Fermentationsapplikationen sowie für Anwendungen, bei denen eine sehr geringe Affinität zu Proteinen, komplexen Kohlenhydraten oder kleinen Molekülen erforderlich ist. Sie sind in einem flachen Beutel für einfache Lagerung und Aufhängung erhältlich.
Application
Sterilitätsprüfung, Pyprogenprüfung, Endotoxinprüfung, chemische Analyse, pH-Analyse und Fermentationsapplikationen
Preparation Note
Sterilisierungsmethode
Beta-Bestrahlung (Elektronenbestrahlung) Minimum 25 kGy gemäß ISO 11137 TIR Nr. 31
Legal Information
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1464-900201461-900051464-90005
material
polycarbonate syringe (medical grade), silicone tubing (medical grade, platinum-cured), silicone syringe (platinum-cured), syringe (with medical silicone fluid)
material
polycarbonate syringe (medical grade), polyethylene bag (drainage), silicone syringe (platinum-cured), silicone tubing (medical grade, platinum-cured), syringe (with medical silicone fluid)
material
polycarbonate syringe (medical grade), polyethylene bag (drainage), silicone syringe (platinum-cured), silicone tubing (medical grade, platinum-cured), syringe (with medical silicone fluid)
material
polycarbonate syringe (medical grade), polyethylene bag (drainage), silicone syringe (platinum-cured), silicone tubing (medical grade, platinum-cured), syringe (with medical silicone fluid)
fitting
inlet septum unit (with a 1 mm needle), Luer outlet fitting (female or male; in PVDF)
fitting
inlet septum unit (with a 1 mm needle), Luer outlet fitting (female or male; in PVDF)
fitting
inlet septum unit (with a 1 mm needle), Luer outlet fitting (female or male; in PVDF)
fitting
inlet septum unit (with a 1 mm needle), Luer outlet fitting (female or male; in PVDF)
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
parameter
-80-121 °C max. temp. (-112-250 °F) (20mL), 0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
parameter
-20-50 °C max. temp. (-4-122 °F), 0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
parameter
-80-134 °C max. temp. (-112-273 °F) (5mL), 0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
parameter
-20-50 °C max. temp. (-4-122 °F), 0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
packaging
pkg of 20 mL
packaging
pkg of 5 × 20 mL
packaging
pkg of 5 mL
packaging
pkg of 5 × 5 mL
needle size
1.0 mm
needle size
1.0 mm
needle size
1.0 mm
needle size
1.0 mm