Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
material
polystyrene plate
Quality Level
agency
EP, USP
sterility
aseptically filled
form
plate (ready-to-use)
feature
ready-to-use, Settle Plate for long Incubation
composition
Histidine , Lecithin , Thiosulfate , Tween®
packaging
single packed of 20 and 120 plates
plate diam.
90 mm
color
clear yellowish Medium
pH
5.6 ( in H2O)
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100®
storage temp.
15-25°C
suitability
molds, yeasts
General description
Sabouraud-Dextrose-Medium enthält Verdauungsprodukte von Tiergewebe (Peptone), die eine nahrhafte Quelle aus Aminosäuren und Stickstoffverbindungen für das Wachstum von Pilzen und Hefen bieten. Dextrose wird als Energie- und Kohlenstoffquelle hinzugefügt. Der niedrige pH-Wert ist günstig für das Pilzwachstum und hemmt kontaminierende Bakterien aus Proben. Das Medium wird außerdem mit Neutralisationsmitteln wie Lecithin, Polysorbat 80 (Tween® 80), Histidin und Natriumthiosulfat angereichert, um Rückstände von Desinfektionsmitteln zu inaktivieren.
Application
Other Notes
- Das Produkt kann bis zum Verfallsdatum für die Probennahme verwendet werden, wenn es aufrecht, lichtgeschützt undordnungsgemäß verschlossen bei +15 °C bis +25 °C gelagert wird.
- Kondensation kann durch Vermeidung schneller Temperaturänderungen und mechanischen Belastungen verhindert werden.
- Die im Analysenzertifikat beschriebenen Testverfahren können bis zu dem auf dem Etikett aufgedruckten Verfallsdatum gestartet werden.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form plate (ready-to-use) | form plate (ready-to-use) | form plate (ready-to-use) | form plate (ready-to-use) |
| application(s) air monitoring | application(s) air monitoring, pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) air monitoring |
| feature ready-to-use, Settle Plate for long Incubation | feature lid ICR: non-lockable, ready-to-use | feature lid ICR Plus Selective: lockable, ready-to-use | feature lid ICR plus; lockable, ready-to-use |
| sterility aseptically filled | sterility sterile; irradiated | sterility sterile; irradiated | sterility sterile; γ-irradiated |
| agency EP, USP | agency EP, USP | agency EP, USP | agency EP, USP |
| plate diam. 90 mm | plate diam. 90 mm | plate diam. 55 mm | plate diam. 90 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SDA
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Settle plates for isolators and critical cleanrooms
Befestigungsplatten für Isolatoren und kritische Reinräume.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1460520020 | 04027269265878 |
| 1460520120 | 04027269265908 |