Fortfahren mit
1.46005
Sabouraud-Dextrose-Agar
Sodium thiosulphate, Tween®, Histidine, Lecithin, lid, ICR: non lockable 30 mL, plate diam. 90 mm, sterile; irradiated, triple packed of 20 or 120 plates, suitable for air monitoring
Synonym(e):
SDA, SDA mit Neutralisatoren, SDA-ICR-Platte
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene plate
Quality Segment
agency
EP, USP
sterility
sterile; irradiated
form
plate (ready-to-use)
feature
lid ICR: non lockable 30 mL, ready-to-use
composition
Histidine , Lecithin , Sodium thiosulphate , Tween®
packaging
triple packed of 20 or 120 plates
plate diam.
90 mm
pH
5.6 ( in H2O)
application(s)
air monitoring, pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100®
storage temp.
2-25°C
suitability
molds, yeasts
General description
Sabouraud-Dextrose-Agar + LTHTh - ICR in 90-mm-Sedimentationsplatten (nicht verschließbar) wurde zur Bestimmung der Gesamtzahl von Hefen und Schimmelpilzen in der Luft durch aktives oder passives Luftmonitoring sowie für Fingerabdrücke des Personals in kritischen Reinraumklassen und Isolatoren entwickelt. Sabouraud-Dextrose-Medium enthält Verdauungsprodukte von Tiergewebe (Peptone), die eine nahrhafte Quelle aus Aminosäuren und Stickstoffverbindungen für das Wachstum von Pilzen und Hefen bieten. Dextrose wird als Energie- und Kohlenstoffquelle hinzugefügt. Der niedrige pH-Wert begünstigt das Pilzwachstum. Lecithin, Polysorbat 80 (Tween®), Histidin und Natriumthiosulfat sind Enthemmer zur Inaktivierung von Desinfektionsmittelrückständen. Um Trypton-Soja-Agar (TSA) und Sabouraud-Dextrose-Agar (SDA) besser unterscheiden zu können, wird das SDA ICR-Medium in rosafarbene Schalen abgefüllt.
Application
Sabouraud-Dextrose-Agar (SDA) ist ein Komplexmedium zur Kultivierung und Isolierung von Hefen und Schimmelpilzen. Das Medium wird für das Umfeldmonitoring durch Bestimmung der Hefe- und Schimmelpilzzahlen in der Luft durch aktives oder passives Luftmonitoring sowie für Fingerabdrücke des Personals in Isolatoren und Reinräumen eingesetzt.
Legal Information
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sabouraud-Dextrose-Agar
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
146005002004027269264802
146005012004027269264796