Fortfahren mit
144216
Universal Battery Charger
for use with RCS® Isolator
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122409
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 1 kit
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with RCS® Isolator
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
940820 (RCS Isolator)
For charging the integrated 12 V NiMH batteries of the RCS Isolator operating unit
Legal Information
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany