Fortfahren mit
1.44083
Filter Scanning Probe, 1 CFM
for use with APC SmartTouch
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122409
compatibility
for use with APC SmartTouch
storage temp.
room temp
General description
942839 (APC SmartTouch)
Complete with sampling tubing
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
144083000104027269260194