Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 202,00 | |
| 25 kg |
Über diesen Artikel
Quality Segment
agency
ChP, JPE, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
fine powder
particle size
60-100 μm (d50)
mp
160-240 °C
application(s)
controlled release
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Features and Benefits
- Reliable sustained release profiles of active pharmaceutical ingredients over several hours
- Suitable for direct compression processes with conventional equipment
- Resistant to pH- and alcohol-induced dose dumping
- Superior batch-to-batch consistency and robust performance due to fully synthetic material
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) controlled release | application(s) controlled release | application(s) pharmaceutical | application(s) controlled release |
| agency ChP, Ph. Eur., JPE, USP | agency ChP, JPE, Ph. Eur., USP | agency ChP, JPE, Ph. Eur., USP | agency ChP, JPE, Ph. Eur., USP |
| form fine powder | form fine powder | form fine powder | form scales |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL |
| particle size 60-100 μm (d50) | particle size ≤200 μm (d95) | particle size 180-260 μm (d50) | particle size - |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1414399025 | 04027269958039 |
| 1414391000 | 04027269957407 |