Fortfahren mit
1.41356
Polyvinylalkohol
28-99, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., JPE
Synonym(e):
Poly(vinylalkohol), PVA, PVOH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 309,00
25 kg
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[-CH2CHOH-]n
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
13111042
MDL number:
€ 309,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenProduktmuster anfordern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
JPE, Ph. Eur.
description
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,JPE
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
scales
technique(s)
API processing | nano-milling: suitable
mp
160-240 °C
application(s)
controlled release
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
General description
Bei der Erforschung einer Formulierung ist besondere Aufmerksamkeit erforderlich und es gilt spezifische Herausforderungen zu bewältigen, bevor ein Arzneimittel erfolgreich auf den Markt gebracht werden kann. Dazu gehören u. a. die Stabilität der Formulierung sowie Freisetzungskinetik und Einschränkungen der Bioverfügbarkeit. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Polyvinylalkohol 28-99 ist ein synthetisches, biokompatibles und toxikologisch unbedenkliches Polymer, das mit den wichtigsten Arzneibüchern im Einklang steht. Es ist Teil eines weitreichenden Sortiments an Polyvinylalkoholen pharmazeutischer Qualität mit unterschiedlichen Viskositäten, Hydrolysegraden und Molekulargewichten. Somit ist es für eine Vielzahl von pharmazeutischen Applikationen einschließlich fester, flüssiger und halbfester Formulierungen gut geeignet.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.4135515480651.41464
application(s)
controlled release
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
controlled release
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
controlled release
pharmaceutical
solid formulation
solubility enhancement
agency
JPE, Ph. Eur.
agency
ChP, JPE, Ph. Eur., USP
agency
-
agency
ChP, JPE, Ph. Eur., USP
technique(s)
API processing | nano-milling: suitable
technique(s)
API processing | nano-milling: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
scales
form
scales
form
-
form
fine powder
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
description
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,JPE
description
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,ChP,USP,JPE
description
-
description
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polyvinylalkohol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.