Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.420,00 | |
| 10 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 3.040,00 |
Über diesen Artikel
microbiology
pathogen testing
Quality Level
agency
APHA, ISO 11290
sterility
non-sterile
form
powder
packaging
pkg of 10 kg, pkg of 5 kg
manufacturer/tradename
EcoCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
storage temp.
10-30°C
suitability
Listeria spp. (spp.)
General description
Application
Features and Benefits
- Compliance to major regulatory standards ISO, FDA-BAM, EPA or USP
- Clear labeling and Certificate of Analysis to check compliance at a glance
- Reliable and accurate quality in powder format
- Cost-effective pricing
Legal Information
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Verwandter Inhalt
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
Die mikrobiologische Untersuchung von Lebensmitteln ist ein wichtiger Bestandteil des Lebensmittelsicherheits- und Qualitätsmanagements. Erfahren Sie mehr über die breite Palette von Tests für Krankheitserreger und Verderbniserreger.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1401975000 | 04027269965341 |
| 1401979010 | 04054839012495 |