Fortfahren mit
1.37060
Natronlauge
EMPROVE® EXPERT, suitable for cleaning in place, 0,5 mol/L
Synonym(e):
Natriumhydroxid -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 37,60
25 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 273,00
200 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.630,00
950 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 7.140,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 7.270,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
40.00
UNSPSC Code:
12352305
MDL number:
€ 37,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenProduktmuster anfordern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
Quality Segment
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
concentration
≤0.2% Na2CO3 (Carbonate), ≤10 ppm Al (Aluminium), ≤3 ppm Fe, ≤30 ppm Pb (Heavy metals), ≤30 ppm sulfate (SO<SUB>4</SUB>), ≤5 ppm chloride (CL), 0.45-0.55 mmol/L NaOH (acidimetric)
impurities
≤2.0 IU/mL Endotoxins
pH
13.5 (20 °C, H2O)
conductivity
80-100 mS/cm at 22 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Other Notes
This product has been manufactured from Sodium hydroxide pellets Ph Eur, BP, JP, NF and water for injection USP. Water for injection USP has been prepared for this product by using purified water according to Ph Eur, JP.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.370841.370581.37032
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
impurities
≤2.0 IU/mL Endotoxins
impurities
-
impurities
-
impurities
-
concentration
≤0.2% Na2CO3 (Carbonate), ≤3 ppm Fe, ≤30 ppm sulfate (SO<SUB>4</SUB>), 0.45-0.55 mmol/L NaOH (acidimetric), ≤30 ppm Pb (Heavy metals), ≤5 ppm chloride (CL), ≤10 ppm Al (Aluminium)
concentration
-
concentration
0,1 M
concentration
-
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® EXPERT
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natronlauge
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.