Fortfahren mit
1.37018
Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, USP, JPE
Synonym(e):
Natriumphosphat, einbasisch Dihydrat, mono-Natriumorthophoshat, Natriumbiphosphat, Natriumphosphat, monobasisch, Natriumdihydrogenphosphat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaH2PO4 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.01
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-449-2
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
BP, ChP, JPE, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
feature
RNase and DNase free
pH
4.5 (25 °C, 12 g/L in H2O)
mp
60 °C
density
1.915 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+1;;;/p-1
InChI key
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
General description
Es kann eine schwierige Herausforderung sein, den richtigen Hilfsstoff zu finden, der sowohl Ihre als auch die regulatorischen Anforderungen erfüllt. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat wird üblicherweise als Komponente eines Phosphatpuffersystems für das Downstream-Processing von Biomolekülen in Chromatographieverfahren oder für die endgültige Flüssigkeitsformulierung verwendet.
Infolge seiner niedrigen mikrobiellen und Endotoxingrenzwerte eignet sich das Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat Emprove® Expert besonders gut für Anwendungen mit hohem Risiko.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.282381.063451.47345
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
agency
BP, JPE, USP, ChP, Ph. Eur.
agency
BP, ChP, JPE, Ph. Eur., USP
agency
BP, ChP, JPE, Ph. Eur., USP
agency
BP, ChP, JPE, Ph. Eur., USP
form
solid
form
crystalline
form
solid
form
granular
density
1.915 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.915 g/cm3 at 20 °C
density
-
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® EXPERT
feature
RNase and DNase free
feature
-
feature
-
feature
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
137018100004027269294502
137018902504027269061784
137018000104027269365325
137018950004027269354008
137018500004027269061777
137018500104054839028618
137018905004065271260221
137018901204027269077648
137018500204065266024432