Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
description
Detection of Enterobacteriaceae
sterility
sterile; aseptically processed
product line
MC-Media Pad®
form
liquid
feature
ready-to-use
packaging
pack of 4 × 25 pieces
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
water monitoring
storage temp.
2-8°C
suitability
selective for enterobacteriaceae
General description
Application
Analysis Note
Legal Information
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
548-62-9