Fortfahren mit
1.32359
MC-Medieneinlage®
for aerobic bacteria, ready-to-use, pack of 4 × 25 pieces
Synonym(e):
Rapid Aerobic Count Test, RAC-Test
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 184,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
41171504
€ 184,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
AOAC® OMA, AOAC® PTM, MicroVal
description
for rapid aerobic count
product line
MC-Media Pad®
feature
ready-to-use
packaging
pack of 4 × 25 pieces
storage condition
(Store upright)
technique(s)
cell counting: suitable (total microbial count)
pH
7.2 ( in H2O)
application(s)
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
water monitoring
shipped in
ambient
storage temp.
2-25°C
suitability
aerobic bacteria
General description
Das MC MEDIA PAD® bietet eine praktische Methode für schnelle Routinetests der Mikrobenverunreinigung von rohen und sich in der Verarbeitung befindlichen Nahrungsmittel- und Getränkematerialien sowie von fertigen Produkten. Das MC MEDIA PAD® ist ein sterilisiertes gebrauchsfertiges Trockenkulturgerät, durch das Untersuchungen vereinfacht werden und weniger Abfall entsteht. Das MC MEDIA PAD® besteht aus einer einzigartigen Klebefolie, einem Testpad, das mit Medium und einem wasserabsorbierenden Polymer beschichtet ist, und einer transparenten Deckfolie, durch die das Medium automatisch rekonstituiert wird. Es wurde für die Bestimmung der aeroben Gesamtkeimzahl mit einer speziellen Medienzusammensetzung und einzigartigen Redoxindikator-Farbstoffen entwickelt und kann für Standard- und für schnelle Keimzahlbestimmung eingesetzt werden. Das MC MEDIA PAD® ist mit Wachstumsmedium und mit einem chromogenen Substrat für die Bestimmung der aeroben Gesamtkeimzahl beschichtet. Sobald die flüssige Probe auf das Testpad aufgetragen wird, verteilt sie sich durch Kapillarwirkung gleichmäßig im Pad.
Application
Das MC-Media Pad® ermöglicht den schnellen Nachweis der aeroben mikrobiellen Gesamtkontamination und eignet sich deswegen sehr gut für die Prüfung von Rohmaterialien und Inprozessprodukten auf mikrobielle Kontamination in Lebensmittel- und Getränkeproben. Das Produkt vereinfacht die Arbeitsabläufe und liefert genaue und zuverlässige Ergebnisse.
Features and Benefits
  • Spart Platz im Kühlschrank und im Inkubator.
  • Umweltfreundliches Produkt mit verringerten Umweltauswirkungen
  • Verbesserte Bestandsverwaltung durch bis zu 24 Monate Haltbarkeit
  • Entspricht den Vorschriften
  • Es ist kein Gerät zum Verteilen erforderlich.
  • Vereinfachter Arbeitsablauf
Analysis Note
Wenn aerobe Bakterien vorhanden sind, wachsen sie als rot gefärbte Kolonien auf dem Testpad.
Legal Information
AOAC is a registered trademark of AOAC International
MC MEDIA PAD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.323561.323601.32357
technique(s)
cell counting: suitable (total microbial count)
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
suitability
aerobic bacteria
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
-
suitability
Escherichia coli, enterovirulent E. coli (EEC) spp., coliforms
agency
AOAC® OMA, MicroVal, AOAC® PTM
agency
AOAC® PTM, MicroVal
agency
AOAC® OMA, AOAC® PTM, MicroVal
agency
AOAC® PTM, MicroVal
application(s)
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
water monitoring
application(s)
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
water monitoring
application(s)
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
water monitoring
application(s)
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
water monitoring
storage temp.
2-25°C
storage temp.
2-25°C
storage temp.
2-25°C
storage temp.
2-25°C
pH
7.2 ( in H2O)
pH
7.4 ( in H2O)
pH
7.4 ( in H2O)
pH
7.4 ( in H2O)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Questions
  1. Hi. It is possible to pre-hydrate for direct use on surfaces?
    1 answer
    1. Please find the link to the datasheet for catalog # 132359. It is recommended that the product be used in the way it was validated. If not used that way, we will not be able to help with any result interpretation as it was used in a way we have not validated it.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/249/122/132359-pg3219en-ms.pdf