Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
bovine
Quality Level
form
liquid
shelf life
2 yr
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable
solubility
water: soluble
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
bovine ... MBP(618684)
General description
Myelin-Basisprotein (MBP) stellt etwa 30 % des Gesamtproteins dar und macht etwa 10 % des Trockengewichts von Myelin aus. Es ist primär mit der zytosolischen Seite der Oligodendrozyten(OL)-Membran assoziiert, hauptsächlich durch elektrostatische Interaktionen mit sauren Lipiden. Dieses Protein ist im gesamten kompakten internodalen Myelin verteilt. MBP besteht aus mehreren posttranslational modifizierten Isomeren mit unterschiedlichen Ladungen, von denen einige durch Phosphorylierung an mehreren Stellen durch verschiedene Kinasen entstehen, beispielsweise durch die mitogenaktivierte Proteinkinase (MAPK).
Application
Biochem/physiol Actions
MBP interagiert in vitro mit Polyanionen wie Aktinfilamente und Mikrotubuli und bindet an andere Liganden wie Ca2+-Calmodulin (CaM). MBP bindet an G-Aktin, induziert dessen Polymerisation und bündelt Aktinfilamente. Es polymerisiert außerdem Aktin, bündelt F-Aktinfilamente und bindet Aktinfilamente durch elektrostatische Wechselwirkungen an Lipiddoppelschichten. Phosphorylierung und Dephosphorylierung von MBP erfolgen in der Myelinscheide als Reaktion auf elektrische Aktivität im Gehirn.
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source bovine | biological source bovine | biological source mouse | biological source bovine milk |
| technique(s) activity assay: suitable | technique(s) activity assay: suitable | technique(s) activity assay: suitable, western blot: suitable | technique(s) - |
| form liquid | form liquid | form - | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| shelf life 2 yr | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Artikel
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 13-110 | 04053252511189 |