Fortfahren mit
1.28222
Eisen(III)-chlorid Hexahydrat
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., JPE
Synonym(e):
Eisenchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
FeCl3 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.30
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
JPE, Ph. Eur.
vapor pressure
1 mmHg ( 194 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
powder
bp
280-285 °C (lit.)
mp
37 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI key
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation.
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Iron(III) chloride hexahydrate shows adstringent and hemostatic properties. Application includes veterinary medicine.
Packaging
1282220003 (3X1 kg); 1282221001 (1 kg); 1282228025 (25 kg)
1282220003 (Sample kit); 1282221001 (Plastic bottle); 1282228025 (PE Bag in plastic bucket)
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
31232-M236489F2877
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
agency
JPE, Ph. Eur.
agency
USP/NF, reag. Ph. Eur.
agency
suitable for SM 5210
agency
suitable for SM 5210
form
powder
form
solid
form
chunks
form
chunks
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
-
product line
-
bp
280-285 °C (lit.)
bp
280-285 °C (lit.)
bp
280-285 °C (lit.)
bp
280-285 °C (lit.)
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eisen(III)-chlorid Hexahydrat
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
128222802504054839740824
128222100104054839740817
128222000304054839740800