Fortfahren mit
12-547
JAK3tide
JAK3tide primarily used in Kinase Assays.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Analysis Note
Routinely evaluated as a substrate using JAK3, active (14-629)
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4501603SAB5700391SRP0335
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
ELISA: 1:1000, immunofluorescence: 1:100-1:500, immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:1000
technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
UniProt accession no.
P52333
UniProt accession no.
P52333
UniProt accession no.
P52333
UniProt accession no.
P23458
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
NCBI accession no.
NM_000215.2
NCBI accession no.
P52333
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
NM_002227
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
The Janus kinase (JAK)/signal transducers and activators of transcription (STAT) signaling pathway plays an important role in cell proliferation, cell differentiation, cell migration, and cell death. It is the principal signaling mechanism for a variety of cytokines and growth factors. Constitutive activation or dysregulation of JAK/STAT signaling can result in inflammatory disease, erythrocytosis, gigantism, and leukemia.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
12-54704053252276378