Fortfahren mit
12-526
Cdk7/9tide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Upstate®
Quality Level
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... CDK7(1022)
Biochem/physiol Actions
Protein Target: CDK7/cyclinH/MAT1
Target Sub-Family: CMGC
Physical form
Lyophilized powder
Preparation Note
2 years at -20°C
Analysis Note
Routinely evaluated for use as a substrate in protein kinase assay.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5.32372ABS530WH0001022M1
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
-
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
indirect ELISA: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... CDK7(1022)
Gene Information
-
Gene Information
human ... CDC7(8317)
Gene Information
human ... CDK7(1022)
UniProt accession no.
P50613
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
O00311
UniProt accession no.
P50613
NCBI accession no.
NM_001799.2
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
NP_003494
NCBI accession no.
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
12-52604053252274350