Fortfahren mit
12-523
GST, 6His-markiert
Synonym(e):
GST-Fusionsprotein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
affinity chromatography: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
Glutathion-S-Transferase (GST) ist Bestandteil von drei Enzymfamilien, die als zytosolische, mitochondriale und mikrosomale GST unterschieden werden. Bis dato wurden acht verschiedene Klassen der löslichen zytoplasmatischen Glutathion-S-Transferasen in Säugetieren identifiziert: α, κ, μ, ω, π, σ, θ und ζ. Dieses Produkt ist eine C-terminale 6-Histidin-markierte, rekombinante Glutathion-S-Transferase (GST) in voller Länge.
Biochem/physiol Actions
Glutathion-S-Transferasen (GST) sind eine Enzymfamilie, die eine wichtige Rolle bei der Phase-II-Entgiftung durch Katalysierung der Konjugation von vielen hydrophoben und elektrophilen Verbindungen mit reduziertem Glutathion spielen. Das Glutathion-S-Transferase -Pi-Gen (GSTP1) ist ein polymorphes Gen, das für aktive, funktionell verschiedene GSTP1-Variantenproteine kodiert, von denen man annimmt, dass sie eine Funktion im Xenobiotika-Metabolismus haben und in Bezug auf die Anfälligkeit für Krebs und andere Krankheiten eine Rolle spielen.
Physical form
50 mmol/l Tris-HCl, pH-Wert 8, 150 mmol/l NaCl, 20 % Glycerin
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2