Fortfahren mit
1.25166
Eshmuno® CPS Resin
RoboColumn Eshmuno® CPS, volume 0.2 mL, prepacked column
Synonym(e):
RoboColumn Eshmuno® CPS, 0.2ml
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115711
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter +43 1 3602 77 47 43oder
.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
ligand
(Sulfoisobutyl)
material
polypropylene housing
product line
Eshmuno®
form
prepacked column
packaging
pkg of 8 pieces
parameter
≤8 bar pressure, 500 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
5 mm × 10 mm
volume
0.2 mL
matrix active group
Polyvinyl Ether
mean particle size
50 μm
capacity
~160 mL, resin binding capacity
application(s)
recombinant protein
storage temp.
15-25°C
General description
8PC 5x10mm
Features and Benefits
Eshmuno® CPS chromatography resin enables:
  • Outstanding binding capacities at elevated conductivity levels (≥ 10 mS/cm)
  • Excellent separation efficiencies at high protein loadings
  • Ease of implementation and selection of process parameters through strong cation exchanger chemistry without hydrophobic groups
  • Established Fab fragments, recombinant human growth factor, and recombinant proteins purification protocols
  • High flow rate versus pressure-flow behavior
  • Excellent removal of impurities
  • Robust and safe packing procedures
  • Strong chemical stability
  • Compatibility with 1 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl and storage solutions 0.1 M NaOH
Legal Information
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.251671.251591.25163
volume
0.2 mL
volume
0.6 mL
volume
0.6 mL
volume
0.6 mL
ligand
(Sulfoisobutyl)
ligand
(Sulfoisobutyl)
ligand
(Sulfoisobutyl)
ligand
protein A
form
prepacked column
form
prepacked column
form
prepacked column
form
prepacked column
material
polypropylene housing
material
polypropylene housing
material
polypropylene housing
material
-
capacity
~160 mL, resin binding capacity
capacity
~160 mL, resin binding capacity
capacity
~120 mL, resin binding capacity
capacity
~40-55 mg/mL, resin binding capacity((3-6 min RT))
application(s)
recombinant protein
application(s)
recombinant protein
application(s)
mAb
recombinant protein
vaccine development
application(s)
mAb
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
125166000104027269955922