Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
5
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
sheep
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
clone
polyclonal
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Application
Forschungs-Unterkategorie
Gesamt-Immunglobulin-Sekundärantikörper
Gesamt-Immunglobulin-Sekundärantikörper
Forschungskategorie
Sekundär- und Kontrollantikörper
Sekundär- und Kontrollantikörper
Physical form
0,02 mol/l Kaliumphosphat, 0,15 mol/l NaCl, pH-Wert 7,2, mit 0,01 % Natriumazid
Preparation Note
2 Jahre bei -20 °C
Analysis Note
Regelmäßig als nichtspezifische IgG-Negativkontrolle in Assays beurteilt, die aus Schafen gewonnene Antikörper erfordern.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate FITC conjugate | conjugate - | conjugate - |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form - | antibody form serum |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone - | clone - |
| biological source sheep | biological source mouse | biological source goat | biological source mouse |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| technique(s) western blot: suitable | technique(s) immunofluorescence: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c