Fortfahren mit
125059
Fractogel® EMD DMAE (M)
MiniChrom Fractogel® DMAE (M), volume 1 mL, prepacked column
Synonym(e):
MiniChrom Column Fractogel® DMAE (M), 1 ml
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 179,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115711
€ 179,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
ligand
diethyl-(2-hydroxypropyl)aminoethyl
material
polypropylene housing
product line
Fractogel®
form
prepacked column
parameter
≤8 bar pressure, ~170 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
8 mm × 20 mm
volume
1 mL
matrix active group
Methacrylate
mean particle size
40-90 μm
capacity
~100 mg, BSA binding capacity
application(s)
gene therapy
recombinant protein
vaccine development
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
8 x 20mm
Legal Information
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.250801.250631.25062
volume
1 mL
volume
5 mL
volume
1 mL
volume
1 mL
ligand
diethyl-(2-hydroxypropyl)aminoethyl
ligand
diethyl-(2-hydroxypropyl)aminoethyl
ligand
iminodiacetic acid
ligand
(Carboxyethyl )
form
prepacked column
form
prepacked column
form
prepacked column
form
prepacked column
capacity
~100 mg, BSA binding capacity
capacity
~100 mg, BSA binding capacity
capacity
~60 mL, resin binding capacity
capacity
~100 mL, resin binding capacity
material
polypropylene housing
material
polypropylene housing
material
polypropylene housing
material
polypropylene housing
application(s)
gene therapy
recombinant protein
vaccine development
application(s)
gene therapy
recombinant protein
vaccine development
application(s)
recombinant protein
application(s)
mAb
recombinant protein
vaccine development
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fractogel® EMD DMAE (M)
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13