Fortfahren mit
1.24644
Dihydronicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Dinatriumsalz
for biochemistry NADH-Na2
Synonym(e):
Dihydronicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Dinatriumsalz, NADH-Na2, Dihydrodiphosphopyridin-Nucleotid-Dinatriumsalz, Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-reduziertes Dinatriumsalz (NADH2)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H27N7Na2O14P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
709.40
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
210-123-3
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
≥97.0% dry basis (enzymatic)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥97.0% dry basis (enzymatic)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])(O[P](=O)(OC[C@H]4O[C@H]([C@@H]([C@@H]4O)O)[n+]5cc(ccc5)\C(=N\[H])\[O-])O)OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N
InChI
1S/C21H27N7O14P2.2Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37);;/q;2*+1/p-1/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;/m1../s1
InChI key
GUIOTHWMFMEYPG-WUEGHLCSSA-M
General description
für Biochemie NADH-Na₂
Analysis Note
Assay (enzymatisch; berechnet auf lösungsmittelfreier Substanz): ≥ 97
Identität (IR-Spektrum): besteht Prüfung
Wasser (nach Karl Fischer): ≤ 6
Spez. Absorptionsgrad A 1 %/1 cm (260 nm; 0,01 g/l; pH-Wert des Puffers 7,0; berechnet auf lösungsmittelfreier Substanz): 200–215
Ethanol (GC): ≤ 6
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N9410N953543420
assay
≥97.0% dry basis (enzymatic)
assay
~98%
assay
~98%
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
124644000504022536217888
124644000104022536217871