Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
form
solid
mol wt
28.93 kDa
pH
6.2-6.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
density
1.1 g/cm3
bulk density
35 kg/m3
storage temp.
2-8°C
Application
Entfernt Endotoxine, die an kationische Proteine wie Lysozym und Ribonuklease A binden.
Berichten zufolge nützlich für die Isolierung von Leber-, Hefe- und Mungbohnen-Mitochondrien
Bestimmung der Enzymlokalisierung auf Membranen
Behandlung von Paraffinschnitten zur Freilegung von Antigenbindungsstellen zur Antikörpermarkierung.
Verdauung von Proteinen aus Hirngewebeproben für Prionen in der TSE-Forschung.
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Aussehen (Beschreibung): Lyophilisat
Aktivität (Hämoglobin; pH-Wert 7,5; 37 °C): ≥ 30,0 mAnson-U/ml
Spez. Aktivität (berechnet auf Protein): ≥ 40 mAnson-U/mg
DNasen (Nicking-Aktivität; pBR 322; 6 h; 37 °C): nicht nachweisbar
RNasen (RNA; 2 h; 37 °C): nicht nachweisbar
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form lyophilized powder | form - |
| pH 6.2-6.8 (20 °C, 10 g/L in H2O) | pH - | pH - | pH - |
| mol wt 28.93 kDa | mol wt 28.93 kDa | mol wt 28.93 kDa | mol wt 28.93 kDa |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 200 |
| bulk density 35 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Artikel
Pro K aids in disrupting cell membranes for DNA release, crucial for downstream molecular biology techniques.
Guidelines on use of proteinase K, an enzyme commonly used to degrade proteins, and protect DNA and RNA from degradation in samples.
In blood DNA extraction, Proteinase K, an enzyme commonly used to degrade proteins, can help break down the cellular and nuclear membranes, releasing DNA from the cells that protect it from degradation and increase purity/yield making it more suitable for various molecular biology techniques.
Verwandter Inhalt
Balancing Proteinase K cost with quality and technical support ensures optimal enzyme selection for diverse applications.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1245680500 | 04022536217444 |
| 1245680010 | 04022536217390 |
| 1245680100 | 04022536217420 |