Fortfahren mit
124036-M
Akt-Inhibitor XVIII, SC66
The Akt Inhibitor XVIII, SC66 controls the biological activity of Akt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
Akt-Inhibitor XVIII, SC66, (2E,6E)-2,6-bis(4-Pyridylmethylen)cyclohexanon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H16N2O
Molekulargewicht:
276.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.28
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
pale yellow
solubility
DMSO: 25 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Eine zellpermeable Pyridin-Verbindung, die selektiv auf Akt abzielt, nicht jedoch auf PLCδ, PH-Domäne, wodurch die Akt-Membranlokalisierung/Aktivierung verhindert und Akt in eine Konformation gebracht wird, die anfällig für Ubiquitinierung und anschließenden proteasomalen Abbau ist. Akti-1/2 (Katalog-Nr. 124017 und 124018) konkurriert um die Akt-PH-Domänenbindung und blockiert die durch SC66 eingeleitete Akt-Ubiquitinierung und den proteasomalen Abbau. Hemmt das HEK293T-Wachstum sowohl in vitro (> 99%ige Hemmung bei 0,4 mol/l) als auch in Mäusen in vivo (84 % der Kontrolltumorgröße mit einer i.p.-Dosis von 30 mg/kg zweimal pro Woche), synergiert mit LY294002 (Katalog-Nr. 440202 und 440204) bei der Einleitung des Zelltods in HeLa- und HS-Sultan-Kulturen in vitro.
Preparation Note
Nach der Rekonstituierung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 1 Monat haltbar.
Other Notes
Jo, H., et al. 2011. Proc. Natl. Acad. Sci. USA108, 6486.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Zulassungsprüfung (Z)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Global Trade Item Number
SKUGTIN
124036-25MG04055977205824