Fortfahren mit
124008
Akt Inhibitor II
The Akt Inhibitor II controls the biological activity of Akt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
Akt Inhibitor II, SH-5
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 417,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H59O10P
Molekulargewicht:
598.75
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (NMR)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
€ 417,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (NMR)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
A cell permeable, reversible, and substrate competitive phosphatidylinositol analog that inhibits the activation of Akt and selected downstream substrates without affecting the phosphorylation of PDK-1 and other downstream kinases. Decreases phosphorylation of Akt without affecting the total Akt level. Reported to be a potent inducer of apoptosis and to selectively kill a variety of cancer cell lines expressing high levels of active Akt. When used at a concentration of 10 µM, it is reported to activate p38α/SAPK2α MAP kinase. At 10 µM it will also inhibit ~50% of PKA activity.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: yes
Primary Target
Akt
Product does not compete with ATP.
Reversible: yes
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Gills, J.J., et al. 2007. J. Biol. Chem.in press.
Kozikowski, A.P., et al. 2003. J. Am. Chem. Soc.125, 1144.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
124009124005124018
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (NMR)
assay
≥98% (NMR)
assay
≥98% (NMR)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 200 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
124008-1MG04055977206333