Fortfahren mit
12-309
HeLa-Zellkernextrakt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105330
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32011807
Biological source:
human
Manufacturer/tradename:
Upstate®
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
concentration
2.0 mg/mL
technique(s)
western blot: suitable
shipped in
dry ice
General description
Zellkernextrakt, das durch ein modifiziertes Protokoll nach Dignam, et al. hergestellt wurde, das verschiedene DNA-Bindungsproteine und Transkriptionsfaktoren enthält.
Biochem/physiol Actions
HeLa
Physical form
Inhibitoren mit RIPA-Probenpuffer. Gefrorene Lösung.
Preparation Note
Bei -70 °C ab Versanddatum 6 Monate haltbar.
Analysis Note
Regelmäßig als Positivkontrolle für viele Upstate-Antikörper beurteilt.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
126-2.5NXTRACT171204C
biological source
human
biological source
-
biological source
-
biological source
-
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
-
technique(s)
protein extraction: suitable, western blot: suitable
technique(s)
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
chloroform solution
pictograms
Exclamation mark
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
signalword
Danger
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Eye Irrit. 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
127087-87-0
CAS No.
127087-87-0
CAS No.
127087-87-0
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tabetha Sundin et al.
Biochimie, 94(12), 2639-2648 (2012-08-21)
Isoprenoids are recognized for their ability to suppress carcinogenic processes in vivo and in vitro. We previously established that the isoprenoid, perillyl alcohol, acted mechanistically on translation of specific proteins through modulation of mechanistic target of rapamycin (mTOR) signaling. Telomerase-the
J D Dignam et al.
Nucleic acids research, 11(5), 1475-1489 (1983-03-11)
We have developed a procedure for preparing extracts from nuclei of human tissue culture cells that directs accurate transcription initiation in vitro from class II promoters. Conditions of extraction and assay have been optimized for maximum activity using the major
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is this product in vitro transcription grade? What are the components provided with this item? Can I used this item to test for human rna polymerase 2 transcription?
    1 answer
    1. This product is not tested for a specific application, such as transcription efficiency. The material is supplied as a single vial of a 50 ug/25 uL solution containing RIPA buffer and inhibitors. No other components are included. Note that unless otherwise stated this product is intended for research use only and is not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
      Please see the link below to review available Certificates of Analysis:
      https://www.emdmillipore.com/product/HeLa-Nuclear-Extract,MM_NF-12-309#anchor_COA
      Helpful?
  2. Can I use this HeLa Nuclear Extract for deadenylase assay? specifically, Does this product contain the complex of deadenylase in addition to a variety of DNA binding proteins and transcription factors?
    1 answer
    1. This product has not been tested for use in deadenylation. There is no reason to suspect that it would not be suitable. However, the product is stored in RIPA buffer. Please check the literature for potential interference of RIPA in the adenylase assay reaction.