Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
ligand
(Carboxy and Alkyl Group)
Quality Segment
sterility
sterile (Caustic Stable)
form
resin
specific analyte(s)
MAbs
parameter
300 cm/hr flow rate, 8 bar max. pressure
matrix active group
polymer, polyvinyl ether
mean particle size
50 μm
capacity
60 mg binding capacity (pIgG/ml of resin)
application(s)
ADC
mAb
separation technique
mixed mode
storage temp.
2-30°C
General description
Application
Features and Benefits
- Intensify processes and decrease costs by reducing the number of chromatographic steps and buffer consumption
- Improve performance with higher recovery rates, high selectivity and superior dynamic binding capacity
- Improve the user experience with a broad operational window, simplified process development and easy column packing due to a rigid base bead
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| ligand (Carboxy and Alkyl Group) | ligand (Carboxyethyl with Alkyl-Functional Groups) | ligand (Carboxyethyl with Alkyl-Functional Groups) | ligand - |
| form resin | form prepacked column | form prepacked column | form slurry |
| separation technique mixed mode | separation technique - | separation technique - | separation technique cation exchange |
| matrix active group polymer, polyvinyl ether | matrix active group Polyvinyl Ether | matrix active group Polyvinyl Ether | matrix active group carboxymethyl phase |
| specific analyte(s) MAbs | specific analyte(s) - | specific analyte(s) - | specific analyte(s) - |
| capacity 60 mg binding capacity (pIgG/ml of resin) | capacity ~60 mL, resin binding capacity | capacity ~60 mL, resin binding capacity | capacity 40 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eshmuno® CMX Resin
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
95.0 °F
flash_point_c
35 °C
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Artikel
What antibody drug conjugates are, how bioconjugates work, design considerations and ADC services for ADC manufacturing, including bioconjugation.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1206500100 | 04054839763908 |
| 1206505000 | 04054839763922 |
| 1206500500 | 04054839763915 |
| 1206500010 | 04054839763892 |