Fortfahren mit
1.20571
PharmPrep P100 RP-18e, 10 μm Scout Column
L × diam. 250 mm × 4.6 mm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115709
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
spherical silica gel
Quality Level
description
L × diam. 250 mm × 4.6 mm
product line
PharmPrep
parameter
≤40 bar max. pressure
L × diam.
250 mm × 4.6 mm
matrix active group
Spherical Silica Gel
pore size
10 nm mean pore size
application(s)
pharma/biopharma processes
plasma purification
plasma purification
separation technique
reversed phase
General description
Spherical porous Silica with uniform and homogeneous gel matrix with excellent batch to batch reproducibility
Features and Benefits
PharmPrep P100 RP-8e, 10 µm Scout Column provides users with :
  • Uniform and homogenous silica gel matrix with excellent batch-to-batch reproducibility over many column packings
  • Narrow particle size distribution for high performance and high productivity in small peptide purification processes
  • Reproducible specific surface area and pore size distribution
  • Low back pressure
  • Enhanced mechanical stability for long sorbent life-time
  • a perfect separation of insulin and the main impurities desamido-insulin.
Packaging
Plastic bottle
Legal Information
PHARMPREP is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
120571000104027269265366