Fortfahren mit
1.20093
Eshmuno® CP-FT Resin
Synonym(e):
Eshmuno® CP-FT
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115711
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
ligand
(Sulfoisobutyl)
sterility
sterile (Caustic Stable)
product line
Eshmuno®
form
resin
specific analyte(s)
MAbs
parameter
400 cm/hr flow rate, 8 bar max. pressure
matrix active group
polymer, polyvinyl ether
mean particle size
50 μm
capacity
70 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
transition temp
flash point 35 °C
separation technique
strong cation exchange
storage temp.
2-30°C
General description
Cation exchange resin specifically developed for the flow-through removal of aggregates using frontal chromatography
Features and Benefits
Eshmuno® CP-FT chromatography resin enables:
  • Superior flow-through removal of mAb aggregates
  • High product recoveries at high mass loadings
  • Significant reduction in resin and buffer volume
  • Smaller manufacturing footprint (smaller columns, buffer tanks, etc.)
  • Low salt process conditions eliminate the need for dilution before subsequent ion exchange steps
  • Significant reduction in processing volumes improves virus filtration and ultrafiltration processing economics
  • Rigid base bead enables higher flow rates and easier column packing
  • Strong chemical stability
  • Compatibility with 1 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl and storage solutions 0.1 M NaOH
Packaging
  • 1.20093.0100: Eshmuno® CP-FT Resin 100 ml
  • 1.20093.0010: Eshmuno® CP-FT Resin 10 ml
  • 1.20093.0500: Eshmuno® CP-FT Resin 500 ml
  • 1.20093.5000: Eshmuno® CP-FT Resin 5 L
Plastic bottle
Legal Information
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eshmuno® CP-FT Resin
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F
flash_point_c
35 °C
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.