Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
ligand
(Sulfoisobutyl)
sterility
sterile (Caustic Stable)
product line
Eshmuno®
form
resin
parameter
500 cm/hr flow rate, 8 bar max. pressure
matrix active group
polymer, polyvinyl ether
mean particle size
50 μm
capacity
160 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
transition temp
flash point 35 °C
density
1 g/cm3
application(s)
recombinant protein
separation technique
weak cation exchange
storage temp.
2-30°C
General description
Features and Benefits
- Outstanding binding capacities at elevated conductivity levels (≥ 10 mS/cm)
- Excellent separation efficiencies at high protein loadings
- Ease of implementation and selection of process parameters through strong cation exchanger chemistry without hydrophobic groups
- Established Fab fragments, recombinant human growth factor, and recombinant proteins purification protocols
- High flow rate versus pressure-flow behavior
- Excellent removal of impurities
- Robust and safe packing procedures
- Strong chemical stability
- Compatibility with 1 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl and storage solutions 0.1 M NaOH
Packaging
- 1.20084.0100: Eshmuno® CPS Resin 100ml
- 1.20084.0010: Eshmuno® CPS Resin 10ml
- 1.20084.0500: Eshmuno® CPS Resin 500ml
- 1.20084.5000: Eshmuno® CPS Resin 5L
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eshmuno® CPS Resin
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F
flash_point_c
35 °C
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.