Fortfahren mit
1.20083
ESHMUNO® CPX
Synonym(e):
Eshmuno® CPX-Harz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
47101511
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
ligand
(Sulfoisobutyl)
Quality Level
sterility
sterile (Caustic Stable)
form
resin
specific analyte(s)
MAbs
parameter
500 cm/hr flow rate, 8 bar max. pressure
matrix active group
polymer, polyvinyl ether
mean particle size
50 μm
pH
7 ( in H2O)
capacity
120 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
transition temp
flash point 35 °C
density
1 g/cm3
application(s)
ADC
mAb
recombinant protein
separation technique
strong cation exchange
storage temp.
2-30°C
General description
Der starke Kationenaustauscher auf Basis der bewährten Eshmuno® Harz-Technologie bietet hohe Effizienz bei der Entfernung von Aggregaten unter Verwendung der 50 µm Eshmuno® Basis-Bead-Technologie.
Features and Benefits
Eshmuno® CPX-Chromatographieharz bietet den Anwendern Folgendes:
  • Hohe Effizienz bei der Entfernung von Aggregaten kombiniert mit einer hohen dynamischen Bindungskapazität
  • Hohe Beladungskapazität kombiniert mit hoher Reinheit bei kleineren Elutionsvolumina.
  • Weites Arbeitsfenster bezüglich pH-Wert und Leitfähigkeit
Packaging
  • 1.20083.0100: Eshmuno® CPX Harz 100 mL
  • 1.20083.0010: Eshmuno® CPX Harz 10 mL
  • 1.20083.0500: Eshmuno® CPX Harz 500 mL
  • 1.20083.5000: Eshmuno® CPX Harz 5 L
Plastikflasche
Legal Information
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ESHMUNO® CPX
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F
flash_point_c
35 °C
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
120083010004027269364489
120083500004027269371500
120083001004027269371470
120083050004027269364519