Fortfahren mit
1.19776
Blei-Standardlösung
traceable to SRM from NIST Pb(NO3)2 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Pb Certipur®
Synonym(e):
Nota 1 A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L Pb in 0.5 M HNO3
technique(s)
AAS: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) wird nach ISO 17034 hergestellt und gemäß ISO/IEC 17025 charakterisiert. Dieses ZRM ist auf die SI-Basiseinheit kg rückführbar und wird gegen die Primärnormale eines nationalen metrologischen Instituts (NMI), z. B. des NIST, gemessen.
Bitte besuchen Sie ISO-Zertifikate und Selbstbewertung der Standortqualität, um auf die aktuellen Zertifikate und Zulassungen zuzugreifen.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum zu erhalten.
Application
Blei-Standardlösung eignet sich als Kalibrierungsstandard in der Atomabsorptionsspektrometrie.
Analysis Note
1.000 mg/l Pb in 0,5 mol/l HNO3, hergestellt mit hochreinemPb(NO3)2, HNO3 und Wasser
Other Notes
Aus regulatorischen Gründen nicht in den USA und Kanada zugelassen
Eine vollständige Liste unserer Certipur®-Reihe von ZRM für ICP und AAS sowie technische Daten und Musterzertifikate finden Sie auf unserer Website zu ICP- und AAS-Standards.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.197851.703281.70375
technique(s)
AAS: suitable
technique(s)
AAS: suitable
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Blei-Standardlösung
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10099-74-8
CAS No.
10099-74-8
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ab Latif Wani et al.
Environmental science and pollution research international, 26(32), 33541-33554 (2019-10-05)
Lead and zinc are usually found at the same occupational places and occur as co-contaminants. Effects of lead toxicity are detrimental on human health as it is probable carcinogen and impairs normal growth and development. On the other hand, zinc
Global Trade Item Number
SKUGTIN
119776010004022536677026
119776050004022536180502
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf