Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.930,00 € 2.197,50 |
Über diesen Artikel
€ 2.197,50
Listenpreis€ 2.930,00Sparen Sie 25%Produktname
Superspher® 60 RP-Select B,
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L7
product line
Superspher®
feature
endcapped: no
parameter
60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
matrix
fully porous particle
matrix active group
C8 (RP8), C8 bonding phase
particle size
4 μm
pore size
60 Å pore size
operating pH range
2-7.5
bulk density
200‑400 kg/m3
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
Application
- Screening, library-assisted identification and validated quantification of 23 benzodiazepines, flumazenil, zaleplone, zolpidem and zopiclone in plasma by liquid chromatography/mass spectrometry with atmospheric pressure chemical ionization: Hier wird eine umfassende Methode zur Erkennung und Quantifizierung verschiedener Benzodiazepine in Plasma mittels Flüssigchromatographie/Massenspektrometrie beschrieben und die Leistung von Superspher®-60-RP-select-B-Säulen im Hinblick auf hohe Sensitivität und Spezifität hervorgehoben (Kratzsch et al., 2004).
- Determination of heterocyclic aromatic amines in beef extract, cooked meat and rat urine by liquid chromatography with coulometric electrode array detection: Diese Forschung demonstriert die Anwendung von Superspher® 60 RP-select B bei der präzisen Messung heterozyklischer aromatischer Amine in biologischen Proben unter Betonung der Rolle dieser Säulen bei der Verbesserung der Nachweisempfindlichkeit und -genauigkeit (Gerbl et al., 2004).
- Screening, library-assisted identification and validated quantification of fifteen neuroleptics and three of their metabolites in plasma by liquid chromatography/mass spectrometry with atmospheric pressure chemical ionization: Hier wird eine validierte Methode zum Nachweis von Neuroleptika in Plasma vorgestellt, bei der Superspher®-60-RP-select-B-Säulen verwendet werden, um eine effiziente Trennung und genaue Quantifizierung zu erreichen (Kratzsch et al., 2003).
- Validated assay for quantification of oxcarbazepine and its active dihydro metabolite 10-hydroxycarbazepine in plasma by atmospheric pressure chemical ionization liquid chromatography/mass spectrometry: Diese Studie beschreibt eine Methode zur Quantifizierung von Oxcarbazepin und seinem Metaboliten im Plasma, bei der Superspher®-60-RP-select-B-Säulen verwendet werden, um eine hohe Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit des Tests sicherzustellen (Maurer et al., 2002).
- Determination of the N-methyl-D-aspartate receptor NR2B subunit blocker Ro 63-1908 in rat, cynomolgus monkey and human plasma by high-performance liquid chromatography with column switching and fluorescence detection: In dieser Forschungsarbeit wird die Verwendung von Superspher® 60 RP-select B bei der empfindlichen und spezifischen Bestimmung von NMDA-Rezeptorblockern in verschiedenen biologischen Matrizes zur Verbesserung der Analyseleistung vorgestellt (Wyss et al., 2000).
Analysis Note
Druck: ≤ 70 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (1,2-Benzo[a]anthracen): ≥ 110.000
Kapazitätsfaktor (1,2-Benzo[a]anthracen): 3,5–5,0
Stabilitätstest (Leistung): entspricht
MPPH/Diphenhydramin*HCL: 2,25–2,75
MPPH/Acetylsalicylsäure: 3,06–3,74
Toluol/MPPH: 2,37–2,63
Kapazitätsfaktor (Toluol): 11,05–14,95
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase |
| matrix active group C8 bonding phase | matrix active group C8 bonding phase | matrix active group C8 bonding phase | matrix active group C8 bonding phase |
| particle size 4 μm | particle size 4 μm | particle size 4 μm | particle size 4 μm |
| pore size 60 Å pore size | pore size 60 Å pore size | pore size 60 Å pore size | pore size 60 Å pore size |
| matrix fully porous particle | matrix fully porous particle | matrix fully porous particle | matrix fully porous particle |
| agency suitable for USP L7 | agency suitable for USP L7 | agency suitable for USP L7 | agency suitable for USP L7 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Superspher® 60 RP-Select B
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1196430010 | 04022536179377 |