Fortfahren mit
1.18789
Hydrogen Peroxide Test, photometric
photometric, 0.015-6.00 mg/L (H2O2), Spectroquant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 216,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 216,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Wasserstoffperoxid-Test, photometric, 0.015-6.00 mg/L (H2O2), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 100 tests
specific analyte(s)
hydrogen peroxide
measuring range
0.015-6.00 mg/L (H2O2)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
beverage testing
disinfection control
drinking water
environmental
food testing
ground and surface water
milk and dairy products
mineral water
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Neocuproin)
storage temp.
15-25°C
General description
Verfahren: photometrisch 0,015–6,00 mg/l H₂O₂ Spectroquant®Dieser Spectroquant® Wasserstoffperoxid-Reagenzientest ermöglicht eine genaue Quantifizierung der Wasserstoffperoxidkonzentration in Desinfektions- und Spüllösungen. Angewandtes Verfahren: In Gegenwart eines Phenanthrolin-Derivativs reduziert Wasserstoffperoxid Kupfer(II)-Ionen zu Kupfer(I)-Ionen. Dabei bilden diese einen orangefarbenen Komplex, der photometrisch bestimmt wird. Die Spectroquant® Reagenzien-Testkits enthalten hoch stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische, um Analysen gemäß den im beiliegenden Anleitungsblatt beschriebenen Verfahren durchzuführen. All unsere Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.147311.146781.19251
detection method
photometric (Neocuproin)
detection method
photometric (Titanyl sulfate)
detection method
photometric (Chromotropic acid)
detection method
photometric (Iron reduction)
specific analyte(s)
hydrogen peroxide
specific analyte(s)
hydrogen peroxide
specific analyte(s)
formaldehyde
specific analyte(s)
-
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
measuring range
0.015-6.00 mg/L (H2O2)
measuring range
0.25-5.0 mg/L (H2O2), 2.0-20.0 mg/L (H2O2)
measuring range
0.02-8.00 mg/L (HCHO)
measuring range
0.020-0.500 mg/L (DEHA), 0.027-0.667 mg/L (Carbohy), 0.05-1.32 mg/L (Hydro), 0.08-1.95 mg/L (ISA), 0.09-2.17 mg/L (MEKO)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
product line
Spectroquant®
product line
Spectroquant®
product line
Spectroquant®
product line
Spectroquant®
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
53.6 °F
flash_point_c
12 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide
Artikel
Erfahren Sie mehr über die Desinfektionskontrolle und die Auswahl des richtigen Desinfektionsmittels unter den verschiedenen verfügbaren Methoden und Instrumenten auf Basis von Photometrie und Reflektometrie.
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
118789000104027269044954